Få mere at vide
MP Biomedicals™ SafTest™ Eksempel på forbrugsstoffer platform
Shop alle MP Biomedicals produkter
Prøvetype:
Faste prøver
Flydende prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Printerpapir, membraner, præcisionsservietter, massive glasperler, 15 mL koniske rør, 10 til 100 μL pipettespidser, 200 til μ1000 L pipettespidser, 12 mm dyrkningsrør, 12 mm dyrkningsrørshætter, Sharpie marke
- Forbrugsmateriale platform til udførelse af alkenal, peroxid test
- Indeholder alle nødvendige forbrugsstoffer til at køre faste, flydende prøver
- Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
- Detektionsmetode: Bikromatisk fotometer
- Anvendelsesområde: Nedbrydning af olie/fedt
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Peroxid, Alkenal test |
| Prøvetype | Faste prøver |
| Mængde | 1 stk. |
| Opbevaringskrav | Stuetemperatur |