Få mere at vide
MP Biomedicals™ SafTest™ Forberedelse Reagens
Artikelnummer. 15702652 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15702652 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15702652 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 07PREP2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    872.00 DKK
    830.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.39 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder erstatning SafTest™ Forberedelse Reagens til at køre alle Saftest™ testsæt.
  • Til brug med SafTest analysator
  • Anvendes med alle seks SafTest testsæt
  • Passer til alle testendepunkter
  • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
  • Detektionsmetode: Bikromatisk fotometer
  • Anvendelsesområde: Nedbrydning af olie/fedt
Tekniske data
Til brug med (applikation) Nedbrydning af olie/fedt
Detektionsmetode Bikromatisk fotometer
Mængde 1 stk.
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C