Få mere at vide
MP Biomedicals™ SafTest™ Dispenser sæt
Shop alle MP Biomedicals produkter
Til brug med (applikation):
Alkenal test
Gratis fedtsyretest
Malonaldehydtestning
Peroxid test
Procent fedttest
Total glycerin test
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
En dispenser til hver reagens (A, B og præparatreagens) og et reagensholderstativ
- Dispensersæt for hvert valgt endepunkt
- Giver mulighed for nøjagtig test, hver gang
- Til brug med SafTest™ sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Procent fedttest |
| Opbevaringskrav | Stuetemperatur |