Få mere at vide
MP Biomedicals™ SafTest™ Dispenser sæt
Artikelnummer. 15742422 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Alkenal test
Gratis fedtsyretest
Malonaldehydtestning
Peroxid test
Procent fedttest
Total glycerin test
Pakningsstørrelse:
1 sæt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
15742422 Gratis fedtsyretest 1 sæt
15732422 Alkenal test 1 sæt
15772422 Peroxid test 1 sæt
15762422 Procent fedttest 1 sæt
15782422 Total glycerin test 1 sæt
15752422 Malonaldehydtestning 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15742422 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 07DSFA2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23265.00 DKK
    22160.03 DKK / 1 sæt
    Spare 1104.97 DKK
    4% Slukket
Indeholder
En dispenser til hver reagens (A, B og præparatreagens) og et reagensholderstativ
Dispensersæt er et tilbehør til SafTest™ testsæt.
  • Dispensersæt for hvert valgt endepunkt
  • Giver mulighed for nøjagtig test, hver gang
  • Til brug med SafTest™ sæt
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gratis fedtsyretest
Opbevaringskrav Stuetemperatur