Få mere at vide
MP Biomedicals™ SafTest™ Dispenser sæt
Artikelnummer. 15732422 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Alkenal test
Gratis fedtsyretest
Malonaldehydtestning
Peroxid test
Procent fedttest
Total glycerin test
Pakningsstørrelse:
1 sæt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) unitSize
15732422 Alkenal test 1 sæt
15742422 Gratis fedtsyretest 1 sæt
15772422 Peroxid test 1 sæt
15762422 Procent fedttest 1 sæt
15782422 Total glycerin test 1 sæt
15752422 Malonaldehydtestning 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15732422 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 07DSAK2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23250.00 DKK
    22144.36 DKK / 1 sæt
    Spare 1105.64 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Add to basket
Add to basket
Includes
En dispenser til hver reagens (A, B og præparatreagens) og et reagensholderstativ
Dispensersæt er et tilbehør til SafTest™ testsæt.
  • Dispensersæt for hvert valgt endepunkt
  • Giver mulighed for nøjagtig test, hver gang
  • Til brug med SafTest™ sæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) Alkenal test
Opbevaringskrav Stuetemperatur