Få mere at vide
Safranine, Pure, CI50240, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10366050 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glaskrukke
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366050 25 g Glaskrukke 25g
1 options
Artikelnummer. 10366050 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0120/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 477-73-6
Farve Brun
Emballage Glaskrukke
Molekylær formel C20H19ClN4
MDL nummer MFCD00011759
Mængde 25 g
Synonym basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine
InChI nøgle QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamin;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 350.85
PubChem CID 2723800
Formel vægt 350.6128g/mol
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Safranine O
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.