Få mere at vide
Safranine O, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474331 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474331 5 g -
11484331 25 g -
11494331 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474331 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215204005
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 477-73-6
Molekylær formel C20H19ClN4
Molekylvægt (g/mol) 350.85
MDL nummer MFCD00011759
InChI nøgle QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 2, Gossypimine
PubChem CID 2723800
IUPAC navn 2,7-diamino-1,8-dimethyl-5-phenyl-5λ5-phenazin-5-yliumchlorid
SMIL [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Safranine O
Navn note Stains and Dyes
Formel vægt 350.84
Farve Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver