Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Safran O, 95%, ren, høj renhed biologisk plet
Artikelnummer. 10386640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10386640 25 g Glasflaske 25g
10628254 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386640 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 146640250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 DKK
    361.65 DKK / 25g
    Spare 72.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Safranine O, C20H19ClN4, CAS-nummer-477-73-6, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenaziniumchlorid, Basisk Rød 2, C.I. 50240, 100g, 95%, Brun eller Brun-Rød til Grøn, 94% min., 350,84, Pure, Advarsel, GHS H Udtalelse: Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. | CAS: 477-73-6 | C20H19ClN4 | 350,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 477-73-6
Molekylær formel C20H19ClN4
Molekylvægt (g/mol) 350.85
MDL nummer MFCD00011759
InChI nøgle QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
PubChem CID 2723800
IUPAC navn 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamin;chlorid
SMIL [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Safranine O
Navn note Pure
Farvestofindhold 94% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 10% maks.
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 95%
Farve Brun eller Brun/Rød til Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 350.84
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Safranine O
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.