Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Safranin O, 85%, ren, certificeret
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Safranine O |
| Navn note | Pure |
| Absorptionsforhold | 1.1 til 1.32 |
| Farvestofindhold | 80% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Lambda Max | 530 til 534 nm |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 85% |
| Farve | Brun til Grøn |
| Mængde | 25 g |
| Show More |
Safety and Handling
- Safranine O
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.