Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Safranine O
Artikelnummer. 11349729
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349729 10 g 10g
11359729 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349729 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21674.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 477-73-6 | C20H19ClN4 | 350,85 g/mol
Det er en redox- og adsorptionsindikator. Ansat som biologisk farvestof, der anvendes i histologi, cytologi, bakteriologi. Det bruges almindeligvis som en modfarvning for gram-negative bakterier i Gram-farvningsproceduren. Det er blevet observeret at binde til DNA ved en pH-værdi på 2,21. I Flemming triple farvningsproceduren bruges det til at farve kromosomer. I sene palæozoiske pteridosperm-kutikula har det vist øget kontrast, understreget kutiniseringsforskelle og forbedret den tredimensionelle morfologi af komplekse epidermale træk sammenlignet med andre farvestoffer. Forbindelsen er også blevet brugt sammen med alcian blue i den histokemiske undersøgelse af mastcellers fordeling og morfometriske karakteristika. Det er også blevet brugt til at påvise mucin og brusk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en redox- og adsorptionsindikator. Ansat som en biologisk farve, der anvendes i histologi, cytologi, bakteriologi. Det bruges almindeligvis som en modfarvning for gram-negative bakterier i Gram-farvningsproceduren. Det er blevet observeret at binde til DNA ved en pH-værdi på 2,21. I Flemming triple farvningsproceduren bruges det til at farve kromosomer. I sene palæozoiske pteridosperm-kutikula har det vist øget kontrast, understreget kutiniseringsforskelle og forbedret den tredimensionelle morfologi af komplekse epidermale træk sammenlignet med andre farvestoffer. Forbindelsen er også blevet brugt sammen med alcian blue i den histokemiske undersøgelse af mastcellers fordeling og morfometriske karakteristika. Det er også blevet brugt til at påvise mucin og brusk.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C, 50g/L. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 477-73-6
Molekylær formel C20H19ClN4
Molekylvægt (g/mol) 350.85
MDL nummer MFCD00011759
InChI nøgle QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine
PubChem CID 2723800
IUPAC navn 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamin;chlorid
SMIL [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Safranine O
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 3924099
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C,50g/L. Soluble in alcohol.
Formel vægt 350.85
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Safranine O
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Safranine O