Få mere at vide
Safranin T (>75% renhed), TRC
Artikelnummer. 30421274
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30421274 5 g
1 options
Artikelnummer. 30421274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS8190535G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Basic Red 2
CAS 477-73-6
Molekylær formel C20 H19 N4 . Cl
Mængde 5 g
Synonym 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride (1:1), C.I. Basic Red 2, 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, Safranine O, 2,8-Dimethylphenosafranine, 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, Basic Pink, Basic Red 2, Brilliant Safranine BR, Brilliant Safranine G, Brilliant Safranine GR, C.I. 50240, Calcozine Red Y, Duasyn Basic Red TH, Gossypimine, Hidaco Safranine, Leather Red HT, Lowacryl Red 2, Lowacryl Red 2 Conc, Mitsui Safranine T, Nippon Kagaku Safranine GK, Nippon Kagaku Safranine T, Safranin, Safranin O, Safranin T, Safranin orange, Safranine, Safranine A, Safranine B, Safranine G, Safranine GF, Safranine J, Safranine OK, Safranine OK 70:100, Safranine Superfine G, Safranine T, Safranine TH, Safranine TN, Safranine TS, Safranine Y, Safranine YN, Safranine Zh, Tolusafranine
InChI formel InChI=1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
SMIL [Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](c4ccccc4)c2cc1N
IUPAC navn 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamin; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 350.84
Formel vægt 350.1298