missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Safranal (>80%), TRC

Artikelnummer. 30012182
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012182 25 g
30008374 10 g
30003932 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012182 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS08190025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 116-26-7
Molekylær formel C10 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Synonym 2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1-carboxaldehyde, 2,2,6-Trimethyl-4,6-cyclohexadien-1-aldehyde, 2,3-Dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde, 2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1-aldehyde, 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde, 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienecarbaldehyde, 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienecarboxaldehyde, Safranal, 1,3-Cyclohexadiene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl-
IUPAC navn 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde
SMIL CC1=C(C=O)C(C)(C)CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Safranal
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5,7H,6H2,1-3H3
Formel vægt 150.1045
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.