Få mere at vide
Safranal (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Safranal |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5,7H,6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 150.1045 |
| Procent renhed | >95% |