missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saflufenacil-d7, TRC

Artikelnummer. 30424614
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30424614 1 mg -
30417560 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30424614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0818021MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2469260-39-5
Molekylær formel C17H10D7ClF4N4O5S
Molekylvægt (g/mol) 507.9
Synonym 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[[methyl(1-methylethyl)amino]sulfonyl]benzamide-d7, 2-Chloro-4-fluoro-N-[isopropyl(methyl)sulfamoyl]-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzamide-d7, 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[(isopropyl)methylsulfamoyl]benzamide-d7, 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-trifluoromethyl-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[[N-methyl-N-(1-methylethyl)amino]sulfonyl]benzamide-d7, Benmihuangcaoan-d7, Eragon-d7, Kixor-d7, N'-[2-Chloro-4-fluoro-5-[1,2,3,6-tetrahydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoyl]-N-isopropyl-N-methylsulfamide-d7, Sharpen-d7, Treevix-d7
IUPAC navn 2-chloro-4-fluoro-5-(3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-3,6-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-N-(N-methyl-N-(propan-2-yl-d7)sulfamoyl)benzamide
SMIL O=C(NS(=O)(N(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)=O)C1=CC(N(C(N(C)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C2=O)=C(F)C=C1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Saflufenacil-d7
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17ClF4N4O5S/c1-8(2)25(4)32(30,31)23-15(28)9-5-12(11(19)6-10(9)18)26-14(27)7-13(17(20,21)22)24(3)16(26)29/h5-8H,1-4H3,(H,23,28)/i1D3,2D3,8D
Formel vægt 507.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.