Få mere at vide
Saflufenacil-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saflufenacil-d7 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClF4N4O5S/c1-8(2)25(4)32(30,31)23-15(28)9-5-12(11(19)6-10(9)18)26-14(27)7-13(17(20,21)22)24(3)16(26)29/h5-8H,1-4H3,(H,23,28)/i1D3,2D3,8D |
| Formel vægt | 507.1 |