Få mere at vide
Saflufenacil 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saflufenacil |
| CAS | 372137-35-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Saflufenacil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 Cl F4 N4 O5 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzamide, 2-chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[[methyl(1-methylethyl)amino]sulfonyl]-, 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[[methyl(1-methylethyl)amino]sulfonyl]benzamide, 2-Chloro-4-fluoro-N-[isopropyl(methyl)sulfamoyl]-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzamide, 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[(isopropyl)methylsulfamoyl]benzamide, 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-trifluoromethyl-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[[N-methyl-N-(1-methylethyl)amino]sulfonyl]benzamide, Benmihuangcaoan, Eragon, Kixor, N'-[2-Chloro-4-fluoro-5-[1,2,3,6-tetrahydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoyl]-N-isopropyl-N-methylsulfamide, Sharpen, Treevix |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClF4N4O5S/c1-8(2)25(4)32(30,31)23-15(28)9-5-12(11(19)6-10(9)18)26-14(27)7-13(17(20,21)22)24(3)16(26)29/h5-8H,1-4H3,(H,23,28) |
| SMIL | CC(C)N(C)S(=O)(=O)NC(=O)c1cc(N2C(=O)C=C(N(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| Vis mere |