Få mere at vide
Safinamide Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Safinamide Mesylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-5-7-16(8-6-13)22-11-14-3-2-4-15(18)9-14;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 398.1312 |