Få mere at vide
Safflower oil, Carthamus tinctorius
Artikelnummer. 15486119
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486119 1 L 1 L
15476119 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63982.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8001-23-8
Tidselolie bruges til at forebygge hjertesygdomme, herunder åreforkalkning (aterosklerose) og slagtilfælde. Det bruges også til at behandle feber, tumorer, hoste, vejrtrækningsproblemer, koaguleringstilstande, smerter, hjertesygdomme, brystsmerter og traumatiske skader. I kosmetik og produkter til personlig pleje bruges det til formulering af aktuelle hudplejecremer, fugtighedscreme og badeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Uopløseligt i koldt vand og varmt
vand.
Noter
Leveres som råolie uden konserveringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-23-8
MDL nummer MFCD00132216
Synonym Carthamus tinctorius oil
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Safflower oil
Navn note Carthamus tinctorius
Farve Gul
Tæthed 0.921
Flammepunkt >113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Insoluble in cold water and hot water.
Fysisk form Olie