Få mere at vide
MEDICOM Safewear PP Gown 40 g/m2, lynlås
Artikelnummer. 31781374 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Artikelnummer. Størrelse
31781374 Lille
1 options
Artikelnummer. 31781374 Leverandør MEDICOM Leverandørnr. 40.635/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 DKK
    371.73 DKK / Pakke med 50
    Spare 81.27 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Hygiejnekittelen i polypropylen er behagelig og let, med elastiske manchetter og lynlåslukning for at begrænse mindre risiko for snavs.
  • Engangs hygiejnejakker beskytter arbejdsmiljøet mod partikler fra operatørens krop (skæl, hår, sved osv.)
  • De er velegnede til HACCP-processer
  • De giver operatøren mulighed for at beskytte sig mod risici ved forurening i forbindelse med den aktivitet, de udfører
Tekniske data
Størrelse Lille
Produkttype Isolationskappe
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Lukketype Lynlås
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Manchet stil Elastik