Beskrivelse
- Engangs hygiejnekitter beskytter arbejdsmiljøet mod partikler, der kommer fra operatørens krop (hudflager, hår, sved osv.).
- De er velegnede til HACCP-procedurer
- De hjælper operatøren med at beskytte sig mod risikoen for pletter relateret til deres aktivitet
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Modstand | Ingen |
| Stil | Knælængde |
| Vis mere |