Få mere at vide
MEDICOM Safewear PP Collared Coveralls, lynlås
Artikelnummer. 31781323 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
4X-Large
Artikelnummer. Størrelse
31781323 4X-Large
1 options
Artikelnummer. 31781323 Leverandør MEDICOM Leverandørnr. 40.101/07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.02 DKK
    273.57 DKK / Pakke med 25
    Spare 39.45 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
SAFEWEAR polypropylen-overtøj er let og åndbar, med krave og lynlås, ideelt til hygiejne- og HACP-programmer.
  • Engangskombinationer beskytter arbejdsmiljøet mod partikler, der kommer fra operatørens krop (skæl, hår, sved osv.)
  • De er egnede til HACCP-tilgange,
  • De giver operatøren mulighed for at beskytte sig mod risikoen for forurening forbundet med den aktivitet, de udfører
Tekniske data
Produkttype Engangsoveralls
Størrelse 4X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Standard
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Kravet
Hætte type Standardkrave
Lukketype Lynlås
Sømtype Svejset
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Ingen