Beskrivelse
- Overbooten er lavet af præget PE og er 100% vandtæt: testet efter EN ISO 811-metoden for vandindtrængningsmodstand under tryk
- Sålen sikrer godt greb på jorden, selv på våde overflader
- Fremragende slidstyrke, selv ved langvarig brug: testet efter EN ISO 12947-2-metoden
- Forstærket model i 200 μm præget PE
- Dens fodformede (anatomiske) design gør det nemt at tilpasse, selv i ubehagelige stillinger
- Overbooten dækker fuldstændigt brugerens sko og læg og passer i størrelser fra 34 til 48
- To stramme elastikker sikrer fremragende støtte ved anklen og under knæet, så overstøvlen ikke glider på læggen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyethylen |
| Størrelse | Universel |
| Køn | Unisex |
| Vandtæt | Ja |
| Produkttype | Overboot |