Få mere at vide
MEDICOM Safewear CPE Splash Gown
Artikelnummer. 31781314 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Universel
Artikelnummer. Størrelse
31781314 Universel
1 options
Artikelnummer. 31781314 Leverandør MEDICOM Leverandørnr. J50656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.25 DKK
    368.17 DKK / Pakke med 75
    Spare 53.08 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CPE-hygiejnekittelen giver bedre beskyttelse end et traditionelt forklæde ved at dække kroppen og armene med en sikker lukning.
  • Tilbyder overlegen beskyttelse sammenlignet med et traditionelt forklæde
  • Dækker næsten hele kroppen inklusive armene
  • Fastgøres med strækbare bånd
  • Tommelfingerpas-system for at forhindre, at ærmerne glider op
  • Tilpasser sig forskellige kropsformer
Tekniske data
Størrelse Universel
Produkttype Isolationskappe
Materiale CPE
Farve Blå
Lukketype Tilbagebånd
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Manchet stil Elastik