Få mere at vide
Fisherbrand™ SafeVIEW MINI2 LED transilluminator
Artikelnummer. 15502506 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Spænding:
110/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15502506 110/240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15502506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4595.00 DKK
    3607.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 987.28 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder en sikker måde at se og dokumentere prøver med en ensartet blå lyskilde. Fisherbrand™ SafeVIEW MINI2 LED Transilluminator vil ikke forårsage skade på DNA eller RNA, som normalt ville være forbundet med UV-lys.
  • Kompakt design
  • Selv lyskilde
  • Lave omkostninger
  • Letvægt på 1,52 kg
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 200 x 200 x 28.7mm
Størrelse (metrisk) filter 154 x 154 mm
Spænding 110/240 V
Belysningstype 470 nm LED Blå