Beskrivelse
- HALYARD™ SAFEVIEW™ Eyewear tilbyder pålidelig øjenbeskyttelse til sundhedsprofessionelle og andre brugere i miljøer, hvor sprøjt eller sprøjt kan forekomme.
- Til brug i situationer, der kan involvere sprøjt eller sprøjtning
- Certificeret som PPE kategori II, for moderate risici
- Letvægtsdesign for at reducere belastning og øge komforten under brug
- Farverige stel appellerer til mange forskellige præferencer
- Designet til nemt at kunne bæres over de fleste styrkebriller
- Fremstillet af naturgummi, latexfri og DEHP-fri materiale
- Linsefilm: klar polyester; Rammer: polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | PPE-forordning 2016/425 (PPE-kategori II) |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Øjenskjoldslinse |
| nr. pr. sag | 250 |
| Mængde | 250 |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Størrelse | One-size |
| Engangs | Engangsbrug |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |