Få mere at vide
HALYARD™ SAFEVIEW™ beskyttelsesbriller, kun stel
Artikelnummer. 30274745 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Mængde:
100
Artikelnummer. Mængde
30274745 100
1 options
Artikelnummer. 30274745 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. SV100F
Forventet forsendelse: 04-01-2027
SAFEVIEW™ Eyewear beskytter øjnene i sprøjtende eller sprøjtende miljøer. Letvægts og latexfri sidder disse briller komfortabelt over de fleste styrkebriller og fås i forskellige farverige stel.
  • HALYARD™ SAFEVIEW™ Eyewear tilbyder pålidelig øjenbeskyttelse til sundhedsprofessionelle og andre brugere i miljøer, hvor sprøjt eller sprøjt kan forekomme.
  • Til brug i situationer, der kan involvere sprøjt eller sprøjtning
  • Certificeret som PPE kategori II, for moderate risici
  • Letvægtsdesign for at reducere belastning og øge komforten under brug
  • Farverige stel appellerer til mange forskellige præferencer
  • Designet til nemt at kunne bæres over de fleste styrkebriller
  • Fremstillet af naturgummi, latexfri og DEHP-fri materiale
  • Linsefilm: klar polyester; Rammer: polypropylen
Tekniske data
Certificeringer/compliance PPE-forordning 2016/425 (PPE-kategori II)
Farve Klar
Produkttype Erstatningsramme
Ramme farve Forskellige farver
nr. pr. sag 100
Mængde 100
nr. pr. pakke 10
Størrelse One-size