Få mere at vide
SCAT Sikkerhedsaffaldssæt V2.0
Artikelnummer. p-9281001 Shop alle SCAT Europe produkter
Volumen (metrisk):
10 L Canister
10 l beholder
2.5 L Canister
5 L Canister
5 l beholder
Inkluderer:
Sikkerhedstragt med låg 'Arnold', V2.0, 10 L dunk
Sikkerhedstragt med låg 'Arnold', V2.0, 5 L Pladsbesparende beholder med flyder
Sikkerhedstragt med låg 'MARCO', V2.0, 10 L dunk
Sikkerhedstragt med låg 'MARCO', V2.0, 2,5 L dunk
Sikkerhedstragt med låg 'MARCO', V2.0, 5 L Dunk
Artikelnummer. 16659085
Brand: SCAT 307316
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Safety Waste Set V2.0 indeholder alt, hvad der skal til for at gøre dit spildvæskeopsamlingssted klar til drift hurtigt.
  • Saml flydende affald sikkert med SCAT . sikkerhedstragt MARCO V2.0
  • Klar til brug
  • Består af lågtragt og forskellige beholderstørrelser i et komplet sæt
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 140 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Inkluderer Sikkerhedstragt med låg 'MARCO', V2.0, 2,5 L dunk
Materiale HDPE
Trådstørrelse GL45
Volumen (metrisk) 2.5 L Canister
Type Sæt med beholder og lågtragt MARCO, V2.0