Få mere at vide
SCAT Sikkerhedsaffaldssæt V2.0
Artikelnummer. 16669085 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 l beholder
2,5 l beholder
5 l beholder
Inkluderer:
Sikkerhedstragt med låg 'Arnold'
Sikkerhedstragt med låg 'MARCO'
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkluderer
16669085 5 l beholder Sikkerhedstragt med låg 'MARCO'
16659085 2,5 l beholder Sikkerhedstragt med låg 'MARCO'
16679085 10 l beholder Sikkerhedstragt med låg 'MARCO'
17997240 5 l beholder Sikkerhedstragt med låg 'Arnold'
17907270 10 l beholder Sikkerhedstragt med låg 'Arnold'
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16669085 Leverandør SCAT Leverandørnr. 307317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 DKK
    680.98 DKK / 1 sæt
    Spare 116.02 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Safety Waste Set V2.0 indeholder alt, hvad der skal til for at gøre dit spildvæskeopsamlingssted klar til drift hurtigt.
  • Saml flydende affald sikkert med SCAT . sikkerhedstragt MARCO V2.0
  • Klar til brug
  • Består af lågtragt og forskellige beholderstørrelser i et komplet sæt
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 140 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Display Type Sæt med beholder og lågtragt MARCO, V2.0
Inkluderer Sikkerhedstragt med låg 'MARCO'
Materiale HDPE
Trådstørrelse GL45
Volumen (metrisk) 5 l beholder
Produkttype Affaldstragt
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.