Få mere at vide
SCAT Sikkerhedsaffaldssæt V2.0
Artikelnummer. 16659085 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 l beholder
2,5 l beholder
5 l beholder
Inkluderer:
Sikkerhedstragt med låg 'Arnold'
Sikkerhedstragt med låg 'MARCO'
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkluderer
16659085 2,5 l beholder Sikkerhedstragt med låg 'MARCO'
16669085 5 l beholder Sikkerhedstragt med låg 'MARCO'
16679085 10 l beholder Sikkerhedstragt med låg 'MARCO'
17997240 5 l beholder Sikkerhedstragt med låg 'Arnold'
17907270 10 l beholder Sikkerhedstragt med låg 'Arnold'
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16659085 Leverandør SCAT Leverandørnr. 307316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    643.07 DKK / 1 sæt
    Spare 108.93 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Safety Waste Set V2.0 indeholder alt, hvad der skal til for at gøre dit spildvæskeopsamlingssted klar til drift hurtigt.
  • Saml flydende affald sikkert med SCAT . sikkerhedstragt MARCO V2.0
  • Klar til brug
  • Består af lågtragt og forskellige beholderstørrelser i et komplet sæt
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 140 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Inkluderer Sikkerhedstragt med låg 'MARCO'
Materiale HDPE
Trådstørrelse GL45
Volumen (metrisk) 2,5 l beholder
Type Affaldstragt