Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætter V2.0 med niveaukontrol
Artikelnummer. 17853530 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Størrelse:
B83
S55
S60/61
S65
S90
Diameter (metrisk) Udvendig:
2 x 2,3/3,2 mm
3 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 til 11,5 mm
Inkluderer:
Elektronisk niveaukontrol, jordforbindelse, stik til udstødningsfilter
Elektronisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter
Mekanisk niveaukontrol, jordforbindelse, stik til udstødningsfilter
Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Diameter (metrisk) Udvendig Inkluderer unitSize
17853530 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter -
10450375 B83 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 til 11,5 mm Elektronisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter Hver
10231710 B83 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 til 11,5 mm Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter Hver
10558130 S55 2 x 2,3/3,2 mm Elektronisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter Hver
10889330 S55 3 x 2,3/3,2 mm Elektronisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter Hver
10387969 S55 3 x 2,3/3,2 mm Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter Hver
10601324 S55 2 x 2,3/3,2 mm Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter Hver
16656214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Elektronisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter -
17049703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Elektronisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter -
17029703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Elektronisk niveaukontrol, jordforbindelse, stik til udstødningsfilter Hver
17039703 S60/61 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 til 11,5 mm Elektronisk niveaukontrol, jordforbindelse, stik til udstødningsfilter -
16646214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter -
16666214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Mekanisk niveaukontrol, jordforbindelse, stik til udstødningsfilter Hver
17019703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Mekanisk niveaukontrol, jordforbindelse, stik til udstødningsfilter -
10394890 S65 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 til 11,5 mm Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter Hver
10252850 S90 4 x 2,3/3,2 mm Elektronisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter Hver
10881161 S90 4 x 2,3/3,2 mm Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter Hver
10324513 S90 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 til 11,5 mm Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17853530 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 307961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 DKK
    1810.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 159.67 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsaffaldshætter med niveaukontrol til yderligere automatisk eller mekanisk overvågning af affaldsbeholderens fyldningsniveauer.
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-væskebortskaffelse. Bortskaf dit flydende laboratorieaffald sikkert uden at forurene den omgivende luft ved at bruge disse sikkerhedsaffaldshætter med integrerede udblæsningsluftfiltre. Disse højtydende filtre regulerer lufttrykbalancen og forhindrer udslip af dampe på grund af resulterende overtryk i bortskaffelsesbeholderen.
  • Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
  • Kan udstyres individuelt med niveauindikatorer, sikkerhedstragte eller jordforbindelser
  • 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
  • Tilslutningsport til en SCAT™ udstødningsfilter V3 .0 på hver sikkerhedsaffaldshætte
  • Forskellige lukninger, forbindelser og gevindstørrelser muliggør optimal tilpasning til hver HPLC-situation
  • Versioner med jordforbindelser, niveaukontrol eller sikkerhedstragte tilbyder sikker bortskaffelse
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Affaldsbeholder
Inkluderer Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter
Størrelse S60/61
Type Sikkerhedsaffaldshætte
Diameter (metrisk) Udvendig 3 x 2,3/3,2 mm