Beskrivelse
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-væskebortskaffelse. Bortskaf dit flydende laboratorieaffald sikkert uden at forurene den omgivende luft ved at bruge disse sikkerhedsaffaldshætter med integrerede udblæsningsluftfiltre. Disse højtydende filtre regulerer lufttrykbalancen og forhindrer udslip af dampe på grund af resulterende overtryk i bortskaffelsesbeholderen.
- Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
- Kan udstyres individuelt med niveauindikatorer, sikkerhedstragte eller jordforbindelser
- 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
- Tilslutningsport til en SCAT™ udstødningsfilter V3 .0 på hver sikkerhedsaffaldshætte
- Forskellige lukninger, forbindelser og gevindstørrelser muliggør optimal tilpasning til hver HPLC-situation
- Versioner med jordforbindelser, niveaukontrol eller sikkerhedstragte tilbyder sikker bortskaffelse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Affaldsbeholder |
| Inkluderer | Elektronisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter |
| Størrelse | B83 |
| Type | Sikkerhedsaffaldshætte |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 til 11,5 mm |