Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætter V2.0 med niveaukontrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10387969
Størrelse:
B83
S55
S60/61
S65
S90
Diameter (metrisk) Udvendig:
2 x 2,3/3,2 mm
3 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 til 11,5 mm
Inkluderer:
Elektronisk niveaukontrol, jordforbindelse, stik til udstødningsfilter
Elektronisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter
Mekanisk niveaukontrol, jordforbindelse, stik til udstødningsfilter
Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10387969
Brand: SCAT™ 107960
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsaffaldshætter med niveaukontrol til yderligere automatisk eller mekanisk overvågning af affaldsbeholderens fyldningsniveauer.
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-væskebortskaffelse. Bortskaf dit flydende laboratorieaffald sikkert uden at forurene den omgivende luft ved at bruge disse sikkerhedsaffaldshætter med integrerede udblæsningsluftfiltre. Disse højtydende filtre regulerer lufttrykbalancen og forhindrer udslip af dampe på grund af resulterende overtryk i bortskaffelsesbeholderen.
  • Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
  • Kan udstyres individuelt med niveauindikatorer, sikkerhedstragte eller jordforbindelser
  • 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
  • Tilslutningsport til en SCAT™ udstødningsfilter V3 .0 på hver sikkerhedsaffaldshætte
  • Forskellige lukninger, forbindelser og gevindstørrelser muliggør optimal tilpasning til hver HPLC-situation
  • Versioner med jordforbindelser, niveaukontrol eller sikkerhedstragte tilbyder sikker bortskaffelse
Specifications
Til brug med (udstyr) Affaldsbeholder
Inkluderer Mekanisk niveaukontrol, stik til udstødningsfilter
Størrelse S55
Type Sikkerhedsaffaldshætte
Diameter (metrisk) Udvendig 3 x 2,3/3,2 mm