Få mere at vide
SCAT Sikkerhedsaffaldshætter med jordforbindelse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10151936 Shop alle SCAT Europe produkter
Størrelse:
B53
B83
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Inkluderer:
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, jordforbindelse + stik til udstødningsfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, jordforbindelse + stik til udstødningsfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, jordforbindelse + stik til udstødningsfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, mekanisk niveaukontrol, jordforbindelse + stik til udstødningsfilter
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, jordforbindelse + stik til udstødningsfilter
4 x 2,3/3,2 mm OD, jordforbindelse + stik til udstødningsfilter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10151936
Brand: SCAT 108055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsaffaldshætter med jordforbindelse til at fjerne statisk ladning på affaldshætten for at forhindre eksplosion eller brand fra gnister.
De SCAT Sikkerhedsaffaldshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-væskebortskaffelse. Bortskaf dit flydende laboratorieaffald sikkert uden at forurene den omgivende luft ved at bruge SafetyWasteCaps med integrerede udblæsningsluftfiltre. Disse højtydende filtre regulerer lufttrykbalancen og forhindrer udslip af dampe på grund af det resulterende overtryk i affaldsbeholderen. De mange forskellige lukninger, forbindelser og gevindstørrelser muliggør optimal tilpasning til din HPLC-situation. Yderligere versioner med jordforbindelser, niveaukontrol eller sikkerhedstragte eller tilbyder enhver bekvemmelighed for sikker bortskaffelse.
  • Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
  • Kan udstyres individuelt med niveauindikatorer, sikkerhedstragte eller jordforbindelser
  • 360° drejelig og op til 200° C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
  • Tilslutningsport til en SCAT udstødningsfilter V3 .0 på hver sikkerhedsaffaldshætte
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Affaldsbeholder
Inkluderer 4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, jordforbindelse + stik til udstødningsfilter
Størrelse S65
Til brug med (applikation) Affaldsbortskaffelsessystem
Type Sikkerhedsaffaldshætte