Få mere at vide
Sartorius SafetySpace™ Filterpipetspidser
Shop alle Sartorius produkter
Beskrivelse
SafetySpace™ Filterspidser efterlader mere plads mellem prøven og filteret end konventionelle filterspidser. Dette gør det muligt at pipettere enhver type væske eller bruge en hvilken som helst pipetteringsteknik uden risiko for, at den dyrebare prøve absorberes i filteret. Dette sikrer faktisk 100 % prøvegenvinding og dermed større nøjagtighed.
- Polypropylen
- Med almindelig luftspalte og filterspærre
- Enkeltbakke emballage
- Renhedsniveau: RNase, DNase, præ-endotoksinfri steriliseret
Sikkerhedsfunktionen er især nyttig i:
- pipettering af skummende væsker såsom buffere og proteiner
- pipettering af opløsningsmidler
- flere dispenseringsfunktioner af elektroniske pipetter
- omvendt pipettering
- enhver anden applikation, der kræver ekstra plads i spidsen
Spidserne er lavet af ny polypropylen og filteret af polyethylen uden ''selvforseglende'' tilsætningsstoffer for at undgå enhver interferens med prøven og resultaterne. Filterbarrieren hjælper med at beskytte mod krydskontaminering af prøven og/eller pipetten og reducerer behovet for pipettevedligeholdelse. Filterspidserne er tilgængelige i flere volumener fra 10μ l til 1200μ l og er pakket i farvekodede enkeltbakkestativer. De er DNase, RNase og endotoksinfri certificeret og præsteriliseret.
Filterbarrieren og den certificerede renhed gør filterspidserne ideelle til:
- molekylær biologi
- mikrobiologi
- cellekulturapplikationer
- radioaktivt arbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 2 til 120μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 5.1 cm |
| Certificeringer/compliance | CE, ISO , IVD |
| Rene krav | DNase, RNase og endotoksinfri |
| Steriliseringsmetode | Forsteriliseret |
| Vis mere |