Få mere at vide
SCAT™ HPLC sikkerhedshætter, V2.0
Shop alle SCAT Europe produkter
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Trådstørrelse:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
Inkluderer:
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, 90° Vinklet luftventil
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
1 x PTFE 4 mm OD-fitting, luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD fittings, 90° Vinklet luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD fittings, PFA blindprop, luftventil
3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
Luftventil, udskiftningsindikator, 4 PFA-fittings (1,6 mm OD), 4 PFA-fittings (2,3 mm OD), 4 PFA-fittings (3,2 mm OD), 3 PFA blindprop, mærkningsfelt
Sikkerhedshætte II: 1 x luftventil, 1 x skiftindikator, 2 x PP fitting 1,6/2,3/3,3 mm OD, 1 x PP blindprop, 1 x mærkningsfelt
Sikkerhedshætte III: 1 x luftventil, 1 x skiftindikator, 3 x PP fitting 1,6/2,3/3,3 mm OD, 2 x PP blindprop, 1 x mærkningsfelt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SCAT™ Safety Caps V2.0 giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning.
- Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
- 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
- Stabil konstruktion for højeste sikkerhed og nem håndtering
- Kemisk modstandsdygtig over for aggressive organiske opløsningsmidler
- Attraktivt design og overskueligt arrangement af forbindelser
- Forbedret design for nem tilslutning af kapillærer i forskellige farver
- Fri luftventil med udskiftningsindikator inkluderet med hver sikkerhedshætte
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Lab flaske |
| Inkluderer | Sikkerhedshætte III: 1 x luftventil, 1 x skiftindikator, 3 x PP fitting 1,6/2,3/3,3 mm OD, 2 x PP blindprop, 1 x mærkningsfelt |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstørrelse | GL45 |
| Til brug med (applikation) | HPLC systemer |
| Type | Sikkerhedshætte |