Få mere at vide
SCAT™ HPLC sikkerhedshætter, V2.0
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17848733 Shop alle SCAT Europe produkter
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Trådstørrelse:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
Inkluderer:
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, 90° Vinklet luftventil
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
1 x PTFE 4 mm OD-fitting, luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD fittings, 90° Vinklet luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD fittings, PFA blindprop, luftventil
3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
Luftventil, udskiftningsindikator, 4 PFA-fittings (1,6 mm OD), 4 PFA-fittings (2,3 mm OD), 4 PFA-fittings (3,2 mm OD), 3 PFA blindprop, mærkningsfelt
Sikkerhedshætte II: 1 x luftventil, 1 x skiftindikator, 2 x PP fitting 1,6/2,3/3,3 mm OD, 1 x PP blindprop, 1 x mærkningsfelt
Sikkerhedshætte III: 1 x luftventil, 1 x skiftindikator, 3 x PP fitting 1,6/2,3/3,3 mm OD, 2 x PP blindprop, 1 x mærkningsfelt
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 17848733
Brand: SCAT™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Disse HPLC sikkerhedshætter giver dig mulighed for at udtrække dine opløsningsmidler sikkert fra flasker og reservoirer uden at blive udsat for farlige gasser og opløsningsmiddeldampe. Komplet med integreret luftventil til trykudligning.
SCAT™ Safety Caps V2.0 giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning.
  • Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
  • 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
  • Stabil konstruktion for højeste sikkerhed og nem håndtering
  • Kemisk modstandsdygtig over for aggressive organiske opløsningsmidler
  • Attraktivt design og overskueligt arrangement af forbindelser
  • Forbedret design for nem tilslutning af kapillærer i forskellige farver
  • Fri luftventil med udskiftningsindikator inkluderet med hver sikkerhedshætte
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lab flaske
Inkluderer Luftventil, udskiftningsindikator, 4 PFA-fittings (1,6 mm OD), 4 PFA-fittings (2,3 mm OD), 4 PFA-fittings (3,2 mm OD), 3 PFA blindprop, mærkningsfelt
Materiale Polypropylen
Størrelse (metrisk) 1,6, 2,3, 3,2 mm OD Beslag
Trådstørrelse GL 45
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sikkerhedshætte IV