Få mere at vide
SCAT™ HPLC sikkerhedshætter, V2.0
Artikelnummer. 16403809 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Trådstørrelse:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
Inkluderer:
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, 90° Vinklet luftventil
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
1 x PTFE 4 mm OD-fitting, luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD fittings, 90° Vinklet luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, luftventil, PFA blindprop
2 x PP 1,6/2,3/3,3 mm OD fittings, luftventil, skiftindikator, PP blindstik, mærkningsfelt
3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
3 x PP 1,6/2,3/3,3 mm OD-fittings, luftventil, skiftindikator, 2 x PP blindprop, mærkningsfelt
4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, luftventil, skiftindikator, 3 PFA blindplug, mærkningsfelt
6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Trådstørrelse Inkluderer Pakningsstørrelse
16403809 PTFE GL 45 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil Hver
17172036 PTFE GL/S40 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil -
17843530 PTFE GL/S40 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil Hver
16403789 PTFE GL 45 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil -
17833530 Polypropylen GL 45 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil Hver
16453819 PTFE GL 45 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, 90° Vinklet luftventil -
17112576 PTFE GL/S40 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, luftventil, PFA blindprop -
17150711 PTFE GL 28 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, luftventil, PFA blindprop -
16483819 PTFE GL 45 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD fittings, 90° Vinklet luftventil Hver
16439423 PTFE GL 45 3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil Hver
16463799 PTFE GL 45 4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil Hver
17848733 Polypropylen GL 45 4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, luftventil, skiftindikator, 3 PFA blindplug, mærkningsfelt -
16493799 PTFE GL 45 6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil -
17868733 PTFE GL 45 1 x PTFE 4 mm OD-fitting, luftventil -
18686488 Polypropylen GL45 2 x PP 1,6/2,3/3,3 mm OD fittings, luftventil, skiftindikator, PP blindstik, mærkningsfelt -
18616498 Polypropylen GL45 3 x PP 1,6/2,3/3,3 mm OD-fittings, luftventil, skiftindikator, 2 x PP blindprop, mærkningsfelt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 16403809 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 307909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 DKK
    718.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.18 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse HPLC sikkerhedshætter giver dig mulighed for at udtrække dine opløsningsmidler sikkert fra flasker og reservoirer uden at blive udsat for farlige gasser og opløsningsmiddeldampe. Komplet med integreret luftventil til trykudligning.
SCAT™ Safety Caps V2.0 giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning.
  • Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
  • 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
  • Stabil konstruktion for højeste sikkerhed og nem håndtering
  • Kemisk modstandsdygtig over for aggressive organiske opløsningsmidler
  • Attraktivt design og overskueligt arrangement af forbindelser
  • Forbedret design for nem tilslutning af kapillærer i forskellige farver
  • Fri luftventil med udskiftningsindikator inkluderet med hver sikkerhedshætte
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lab flaske
Inkluderer 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil
Materiale PTFE
Størrelse (metrisk) 3,2 mm OD Montering
Trådstørrelse GL 45
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Sikkerhedsloft