Beskrivelse
SCAT™ Safety Caps V2.0 giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning.
- Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
- 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
- Stabil konstruktion for højeste sikkerhed og nem håndtering
- Kemisk modstandsdygtig over for aggressive organiske opløsningsmidler
- Attraktivt design og overskueligt arrangement af forbindelser
- Forbedret design for nem tilslutning af kapillærer i forskellige farver
- Fri luftventil med udskiftningsindikator inkluderet med hver sikkerhedshætte
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Lab flaske |
| Inkluderer | 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD Fittings, Luftventil |
| Materiale | PTFE |
| Størrelse (metrisk) | 3,2 mm OD Montering |
| Trådstørrelse | GL 45 |
| Til brug med (applikation) | HPLC systemer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Sikkerhedsloft |