Få mere at vide
SCAT™ HPLC sikkerhedshætter, V2.0, præparativ
Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
4 fittings, 1 luftventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Luer Lock Adapter
- Forbedret monteringsdesign for lettere tilslutning
- Konstrueret af medicinsk kvalitet PTFE, PFA fittings og en PPS skruelåg
- Indeholder plads til individuel mærkning
- Autokalverbar op til 200 °C
- Stabil konstruktion for forbedret håndtering
- Skruelåg med afspærringsventil forhindrer luftlommer i kapillærerne og tillader praktisk beholderskift.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Lab flasker |
| Inkluderer | 4 fittings, 1 luftventil |
| Materiale | PTFE |
| Størrelse (metrisk) | 1 x 1,6, 2,3, 3,2, 4,76 mm (OD-pasning) |
| Trådstørrelse | GL45 |
| Til brug med (applikation) | HPLC systemer |
| Type | Sikkerhedshætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |