Få mere at vide
SCAT™ HPLC sikkerhedshætter, V2.0, præparativ
Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
2 armaturer, 1 luftventil
Beskrivelse
- Luer Lock Adapter
- Forbedret monteringsdesign for lettere tilslutning
- Konstrueret af medicinsk kvalitet PTFE, PFA fittings og en PPS skruelåg
- Indeholder plads til individuel mærkning
- Autokalverbar op til 200 °C
- Stabil konstruktion for forbedret håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Lab flasker |
| Inkluderer | 2 armaturer, 1 luftventil |
| Materiale | PFA, PTFE, PPS |
| Størrelse (metrisk) | 1 x 6,35 mm OD fitting, 1 x 3,2 mm OD fitting |
| Trådstørrelse | GL45 |
| Til brug med (applikation) | HPLC systemer |
| Type | Sikkerhedshætte |