Få mere at vide
SCAT™ HPLC sikkerhedshætter, V2.0, præparativ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16483809 Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
2 armaturer, 1 luftventil
Artikelnummer. 16483809
Brand: SCAT™ 309032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SafetyCap er designet til at udtrække opløsningsmidler, når du arbejder med et hvilket som helst HPLC/UHPLC-system. Til brug i det præparative HPLC-miljø med større slangeforbindelser og luftventiler med en højere flowhastighed. De SCAT Sikkerhedshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning.
  • Luer Lock Adapter
  • Forbedret monteringsdesign for lettere tilslutning
  • Konstrueret af medicinsk kvalitet PTFE, PFA fittings og en PPS skruelåg
  • Indeholder plads til individuel mærkning
  • Autokalverbar op til 200 °C
  • Stabil konstruktion for forbedret håndtering
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lab flasker
Inkluderer 2 armaturer, 1 luftventil
Materiale PFA, PTFE, PPS
Størrelse (metrisk) 4,76 mm OD fitting
Trådstørrelse GL45
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sikkerhedshætte