Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsgrænse I, GL45, Forberedelse
Artikelnummer. 16473779 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Inkluderer:
1 armatur, 1 luftventil
Artikelnummer. Inkluderer
16473779 1 armatur, 1 luftventil
1 options
Artikelnummer. 16473779 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 307007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.00 DKK
    756.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 70.27 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
SafetyCap er designet til at udtrække opløsningsmidler, når du arbejder med et hvilket som helst HPLC/UHPLC-system. Til brug i det præparative HPLC-miljø med større slangeforbindelser og luftventiler med en højere flowhastighed. De SCAT Sikkerhedshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning.
  • Luer Lock Adapter
  • Forbedret monteringsdesign for lettere tilslutning
  • Konstrueret af medicinsk kvalitet PTFE, PFA fittings og en PPS skruelåg
  • Indeholder plads til individuel mærkning
  • Autokalverbar op til 200 °C
  • Stabil konstruktion for forbedret håndtering
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lab flasker
Inkluderer 1 armatur, 1 luftventil
Materiale PTFE
Størrelse (metrisk) 6,35 mm OD fitting
Trådstørrelse GL45
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Produkttype Sikkerhedshætte