Beskrivelse
- Luer Lock Adapter
- Forbedret monteringsdesign for lettere tilslutning
- Konstrueret af medicinsk kvalitet PTFE, PFA fittings og en PPS skruelåg
- Indeholder plads til individuel mærkning
- Autokalverbar op til 200 °C
- Stabil konstruktion for forbedret håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Lab flasker |
| Inkluderer | 1 armatur, 1 luftventil |
| Materiale | PTFE |
| Størrelse (metrisk) | 4,76 mm OD fitting |
| Trådstørrelse | GL45 |
| Til brug med (applikation) | HPLC systemer |
| Produkttype | Sikkerhedshætte |