Få mere at vide
Sartorius™ Sikkerhedsvægteskabe
Artikelnummer. p-8008588 Shop alle Sartorius produkter
Flowhastighed:
,057 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,062 m3/sek. 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter
,066 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,072 m3/sek. ved 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter
,076 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,083 m3/sek. ved 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter
,089 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,095 m3/sek. ved 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter
Bredde (metrisk):
890 mm
1230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10309444
Brand: Sartorius™ SWC1200T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikre et sikkert arbejdsmiljø for laboratoriepersonalet uden at ofre ergonomi eller præcision ved vejning. Sartorius™ Sikkerhedsvægtskabe tilbyder vigtige fordele i design og konstruktion i forhold til traditionelle laboratorieemhætter.
  • Vægt- og vejeskabet er perfekt afstemt til hinanden
  • Maksimal personalebeskyttelse: indeholdt område omkring laboratorievægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i ´driftspersonalets arbejdsområde
  • Pålidelige vejeresultater: luftstrøm praktisk talt turbulensfri og konsistente og gentagelige vejeresultater.
  • Klar akrylglaskonstruktion med perfekt overblik over vægten og prøven, der skal vejes
  • Ekstremt stabil base lavet af sort granit absorberer vibrationer
  • Forurenede materialer kan bortskaffes sikkert i et dobbeltposesystem
  • Kalibreret luftstrømsalarmsystem med revisionssporfunktion afgiver en alarm, når luftstrømshastigheden falder under et defineret niveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Akryl glas
Luftforsyning Konstant
Dybde (metrisk) 750 mm
Flowhastighed ,089 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,095 m3/sek. ved 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter
Til brug med (applikation) Sikre et sikkert arbejdsmiljø for laboratoriepersonalet uden at ofre ergonomi eller præcision ved vejning
Højde (metrisk) 770 mm
Bredde (metrisk) 1230 mm