Beskrivelse
- Vægt- og vejeskabet er perfekt afstemt til hinanden
- Maksimal personalebeskyttelse: indeholdt område omkring laboratorievægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i ´driftspersonalets arbejdsområde
- Pålidelige vejeresultater: luftstrøm praktisk talt turbulensfri og konsistente og gentagelige vejeresultater.
- Klar akrylglaskonstruktion med perfekt overblik over vægten og prøven, der skal vejes
- Ekstremt stabil base lavet af sort granit absorberer vibrationer
- Forurenede materialer kan bortskaffes sikkert i et dobbeltposesystem
- Kalibreret luftstrømsalarmsystem med revisionssporfunktion afgiver en alarm, når luftstrømshastigheden falder under et defineret niveau
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Akryl glas |
| Luftforsyning | Konstant |
| Dybde (metrisk) | 750 mm |
| Flowhastighed | 0,066 m³/s. med retningsforbindelse, 0,072 m³/s. med forbindelse via blæserfilter |
| Til brug med (applikation) | Sikre et sikkert arbejdsmiljø for laboratoriepersonalet uden at ofre ergonomi eller præcision ved vejning |
| Højde (metrisk) | 770 mm |
| Bredde (metrisk) | 890 mm |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?