Få mere at vide
Sartorius™ Sikkerhedsvægteskabe
Artikelnummer. 15333461 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Flowhastighed:
,057 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,062 m3/sek. 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter
,066 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,072 m3/sek. ved 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter
,076 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,083 m3/sek. ved 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter
,089 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,095 m3/sek. ved 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter
Bredde (metrisk):
890 mm
1230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Bredde (metrisk) unitSize
15333461 ,057 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,062 m3/sek. 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter 890 mm Hver
10309444 ,089 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,095 m3/sek. ved 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter 1230 mm Hver
10762817 ,076 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,083 m3/sek. ved 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter 1230 mm Hver
15344494 ,066 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,072 m3/sek. ved 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter 890 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15333461 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. SWC900
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikre et sikkert arbejdsmiljø for laboratoriepersonalet uden at ofre ergonomi eller præcision ved vejning. Sartorius™ Sikkerhedsvægtskabe tilbyder vigtige fordele i design og konstruktion i forhold til traditionelle laboratorieemhætter.
  • Vægt- og vejeskabet er perfekt afstemt til hinanden
  • Maksimal personalebeskyttelse: indeholdt område omkring laboratorievægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i ´driftspersonalets arbejdsområde
  • Pålidelige vejeresultater: luftstrøm praktisk talt turbulensfri og konsistente og gentagelige vejeresultater.
  • Klar akrylglaskonstruktion med perfekt overblik over vægten og prøven, der skal vejes
  • Ekstremt stabil base lavet af sort granit absorberer vibrationer
  • Forurenede materialer kan bortskaffes sikkert i et dobbeltposesystem
  • Kalibreret luftstrømsalarmsystem med revisionssporfunktion afgiver en alarm, når luftstrømshastigheden falder under et defineret niveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Akryl glas
Luftforsyning Konstant
Dybde (metrisk) 750 mm
Flowhastighed ,057 m3/sek. ved 0,35 m/s fladehastighed med retningstilslutning, ,062 m3/sek. 0,35 m/s fronthastighed med tilslutning via ventilatorfilter
Til brug med (applikation) Sikre et sikkert arbejdsmiljø for laboratoriepersonalet uden at ofre ergonomi eller præcision ved vejning
Højde (metrisk) 510 mm
Bredde (metrisk) 890 mm