Beskrivelse
- Vægt- og vejeskabet er perfekt afstemt til hinanden
- Maksimal personalebeskyttelse: indeholdt område omkring laboratorievægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i ´driftspersonalets arbejdsområde
- Pålidelige vejeresultater: luftstrøm praktisk talt turbulensfri og konsistente og gentagelige vejeresultater.
- Klar akrylglaskonstruktion med perfekt overblik over vægten og prøven, der skal vejes
- Ekstremt stabil base lavet af sort granit absorberer vibrationer
- Forurenede materialer kan bortskaffes sikkert i et dobbeltposesystem
- Kalibreret luftstrømsalarmsystem med revisionssporfunktion afgiver en alarm, når luftstrømshastigheden falder under et defineret niveau
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Akryl glas |
| Luftforsyning | Konstant |
| Dybde (metrisk) | 750 mm |
| Flowhastighed | 0,076 m³/sek. med retningsforbindelse, 0,083 m³/s. med forbindelse via ventilatorfilter |
| Til brug med (applikation) | Sikre et sikkert arbejdsmiljø for laboratoriepersonalet uden at ofre ergonomi eller præcision ved vejning |
| Højde (metrisk) | 510 mm |
| Bredde (metrisk) | 1230 mm |