Få mere at vide
Sartorius Sikkerhedsvægtskab uden filtrering
Artikelnummer. p-7228444 Shop alle Sartorius produkter
Bredde (metrisk):
500 mm
750 mm
Længde (metrisk):
890 mm
900 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16687293
Brand: Sartorius SWC900NF
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikkerhedsvægtskabe sikrer et sikkert arbejdsmiljø for laboratoriepersonale uden at ofre ergonomi eller præcision ved vejning. Personalesikkerhed og pålidelig vejning resultater fra en enkelt kilde.
  • Der skal træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte sundheden for alt laboratoriepersonale, når de vejer farlige forbindelser i pulverform.
  • De Sartorius SWC Safety Vejeskab tilbyder vigtige fordele i design og konstruktion i forhold til traditionelle laboratorieemhætter:
    • SWC'en skaber et indesluttet område omkring laboratorievægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i betjeningspersonalets arbejdsområde.
    • Samtidig holder den konstante indsugningslufthastighed og den specielle skabskonstruktion både luftstrømmen praktisk talt turbulensfri og sikrer som et resultat ensartede og gentagelige vejeresultater.
    • Vægt- og vejeskabet er perfekt afstemt til hinanden.
    • Med sit SWC sikkerhedsvægtskab, Sartorius er det lykkedes at forene to ellers modstridende krav: maksimal personalebeskyttelse og pålidelige vejeresultater.
    • Maksimal personalebeskyttelse: Indesluttet område omkring laboratorievægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i betjeningspersonalets arbejdsområde
    • Pålidelige vejeresultater: Luftstrøm praktisk talt turbulensfri og konsistente og gentagelige vejeresultater.
    • Klar akrylglaskonstruktion med perfekt overblik over vægten og prøven, der skal vejes
    • Ekstremt stabil base lavet af sort granit absorberer vibrationer
    • Forurenede materialer kan bortskaffes sikkert i et dobbeltposesystem
    • Kalibreret luftstrømsalarmsystem med revisionssporfunktion afgiver en alarm, når luftstrømshastigheden falder under et defineret niveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Akryl glas
Længde (metrisk) 890 mm
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm