Få mere at vide
Sartorius Sikkerhedsvægtskab uden filtrering
Artikelnummer. 16687293 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
500 mm
750 mm
Længde (metrisk):
890 mm
900 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
16687293 500 mm 890 mm -
16363086 750 mm 900 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16687293 Leverandør Sartorius Leverandørnr. SWC900NF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-03-2027
Sikkerhedsvægtskabe sikrer et sikkert arbejdsmiljø for laboratoriepersonale uden at ofre ergonomi eller præcision ved vejning. Personalesikkerhed og pålidelig vejning resultater fra en enkelt kilde.
  • Der skal træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte sundheden for alt laboratoriepersonale, når de vejer farlige forbindelser i pulverform.
  • De Sartorius SWC Safety Vejeskab tilbyder vigtige fordele i design og konstruktion i forhold til traditionelle laboratorieemhætter:
    • SWC'en skaber et indesluttet område omkring laboratorievægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i betjeningspersonalets arbejdsområde.
    • Samtidig holder den konstante indsugningslufthastighed og den specielle skabskonstruktion både luftstrømmen praktisk talt turbulensfri og sikrer som et resultat ensartede og gentagelige vejeresultater.
    • Vægt- og vejeskabet er perfekt afstemt til hinanden.
    • Med sit SWC sikkerhedsvægtskab, Sartorius er det lykkedes at forene to ellers modstridende krav: maksimal personalebeskyttelse og pålidelige vejeresultater.
    • Maksimal personalebeskyttelse: Indesluttet område omkring laboratorievægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i betjeningspersonalets arbejdsområde
    • Pålidelige vejeresultater: Luftstrøm praktisk talt turbulensfri og konsistente og gentagelige vejeresultater.
    • Klar akrylglaskonstruktion med perfekt overblik over vægten og prøven, der skal vejes
    • Ekstremt stabil base lavet af sort granit absorberer vibrationer
    • Forurenede materialer kan bortskaffes sikkert i et dobbeltposesystem
    • Kalibreret luftstrømsalarmsystem med revisionssporfunktion afgiver en alarm, når luftstrømshastigheden falder under et defineret niveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Akryl glas
Længde (metrisk) 890 mm
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm