Beskrivelse
- Der skal træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte sundheden for alt laboratoriepersonale, når de vejer farlige forbindelser i pulverform.
- De Sartorius SWC Safety Vejeskab tilbyder vigtige fordele i design og konstruktion i forhold til traditionelle laboratorieemhætter:
- SWC'en skaber et indesluttet område omkring laboratorievægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i betjeningspersonalets arbejdsområde.
- Samtidig holder den konstante indsugningslufthastighed og den specielle skabskonstruktion både luftstrømmen praktisk talt turbulensfri og sikrer som et resultat ensartede og gentagelige vejeresultater.
- Vægt- og vejeskabet er perfekt afstemt til hinanden.
- Med sit SWC sikkerhedsvægtskab, Sartorius er det lykkedes at forene to ellers modstridende krav: maksimal personalebeskyttelse og pålidelige vejeresultater.
- Maksimal personalebeskyttelse: Indesluttet område omkring laboratorievægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i betjeningspersonalets arbejdsområde
- Pålidelige vejeresultater: Luftstrøm praktisk talt turbulensfri og konsistente og gentagelige vejeresultater.
- Klar akrylglaskonstruktion med perfekt overblik over vægten og prøven, der skal vejes
- Ekstremt stabil base lavet af sort granit absorberer vibrationer
- Forurenede materialer kan bortskaffes sikkert i et dobbeltposesystem
- Kalibreret luftstrømsalarmsystem med revisionssporfunktion afgiver en alarm, når luftstrømshastigheden falder under et defineret niveau
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Akryl glas |
| Længde (metrisk) | 900 mm |
| Bredde (engelsk) | 29,5'' |
| Bredde (metrisk) | 750 mm |