Få mere at vide
Sartorius™ Sikkerhedsvægtskab
Artikelnummer. 15680835 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Materiale:
Akryl glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15680835 Akryl glas Hver
1 options
Artikelnummer. 15680835 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. SWC1200TNF
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sikrer et sikkert arbejdsmiljø for laboratoriepersonalet uden at ofre ergonomi eller præcision ved vejning.
  • Personalesikkerhed og pålidelig vejning resultater fra en enkelt kilde
  • Uden filter
  • 1230 x 750 x 770 mm
  • Klar akrylglaskonstruktion giver et perfekt overblik over balancen og prøven
  • Fremragende til at arbejde med ekstremt små prøver
  • Alle overflader er nemme at rengøre og kompatible med konventionelle rengøringsmidler
  • Ekstremt stabil base af sort granit absorberer vibrationer, der kan påvirke balancen
  • Skaber et indesluttet område omkring vægten, som forhindrer luft eller fint pulveriserede partikler i at undslippe ind i arbejdsområdet
  • Inkluderer datalogningsalarm, belysningsenhed, affaldsbortskaffelsessystem, luftstrømsrøgtestsæt og antistatiske rengøringsservietter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedsvægtskab
Materiale Akryl glas
Dybde (metrisk) 750 mm
Til brug med (applikation) Sikker vejning
Højde (metrisk) 770 mm
Bredde (metrisk) 1230 mm